Documents
639036
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4-fluoro-2-methylaniline
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H7BrFN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
86-90 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cc(F)c(Br)cc1N
InChI
1S/C7H7BrFN/c1-4-2-6(9)5(8)3-7(4)10/h2-3H,10H2,1H3
Clé InChI
DNCLVDGUXUSPTL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable