638757
3-Fluoropyridine-4-carboxylic acid
97%
Synonyme(s) :
3-Fluoroisonicotinic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccncc1F
InChI
1S/C6H4FNO2/c7-5-3-8-2-1-4(5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
Clé InChI
POLXLLIQWDBJMD-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable