Principaux documents
638323
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-methylbenzoic acid
95%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(CH3)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Plus de détails sur ce produit 638323 Contacter notre Service technique
Essai
95%
Forme
solid
Pf
168-172 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
fluoro
Chaîne SMILES 
Cc1cc(F)ccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H7FO2/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
KDXOONIQRUZGSY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable