Principaux documents
636975
Sigma-Aldrich
2,5-Dioctyl-1,4-di-1-propynylbenzene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C28H42
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
378.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
solid
Pf
53-57 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCc1cc(C#CC)c(CCCCCCCC)cc1C#CC
InChI
1S/C28H42/c1-5-9-11-13-15-17-21-27-23-26(20-8-4)28(24-25(27)19-7-3)22-18-16-14-12-10-6-2/h23-24H,5-6,9-18,21-22H2,1-4H3
Clé InChI
SKVLNUXBFHZNAZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup