Principaux documents
636193
Sigma-Aldrich
Cyanoethylhydrazine
97%
Synonyme(s) :
3-Hydrazinopropionitrile
About This Item
Formule linéaire :
NCCH2CH2NHNH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
85.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4776
pb
76-79 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densité
1.045 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
NNCCC#N
InChI
1S/C3H7N3/c4-2-1-3-6-5/h6H,1,3,5H2
Clé InChI
VIHRIIARIFUQLC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
228.0 °F
Point d'éclair (°C)
108.9 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter