Principaux documents
635081
Sigma-Aldrich
L-Glutamine-13C5,15N2,d10
98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 96 atom % D, 95% (CP)
Synonyme(s) :
L-Glutamine-ul-13C,15N,d
100 MG
2 610,00 $
2 610,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
100 MG
2 610,00 $
About This Item
Formule linéaire :
D215N13CO(13CD2)213CD(15ND2)13CO2D
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
2 610,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % 13C
98 atom % 15N
96 atom % D
Niveau de qualité
Essai
95% (CP)
Forme
solid
Activité optique
[α]25/D +33.0°, c = 2 in 5 M HCl
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
185 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+17
Chaîne SMILES 
[2H]O[13C](=O)[13C@@]([2H])([15N]([2H])[2H])[13C]([2H])([2H])[13C]([2H])([2H])[13C](=O)[15N]([2H])[2H]
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i1+1D2,2+1D2,3+1D,4+1,5+1,6+1,7+1/hD5
Clé InChI
ZDXPYRJPNDTMRX-STHRCCDNSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable