634832
Magnesium aluminate
single crystal substrate, <111>, 99.99% trace metals basis
About This Item
Produits recommandés
Description
single side polished
Pureté
99.99% trace metals basis
Dureté
6 mohs
Taille
10 mm × 10 mm × 0.5 mm
Pf
2130 °C (lit.)
Densité
3.64 g/mL at 25 °C (lit.)
Propriétés du semi-conducteur
<111>
Chaîne SMILES
[Mg++].[O-][Al]=O.[O-][Al]=O
InChI
1S/2Al.Mg.4O/q;;+2;;;2*-1
Clé InChI
VPBIQXABTCDMAU-UHFFFAOYSA-N
Application
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.