Key Documents
634514
Sigma-Aldrich
4′-Bromoacetophenone-(ring-13C6)
99 atom % 13C
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C6C2H7BrO
Poids moléculaire :
205.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Pf
49-51 °C (lit.)
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
CC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13c](Br)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C8H7BrO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,1H3/i2+1,3+1,4+1,5+1,7+1,8+1
Clé InChI
WYECURVXVYPVAT-CLQMYPOBSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves