Principaux documents
634204
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-bromo-4,6-dimethylpyridine
97%
Synonyme(s) :
5-Bromo-4,6-dimethyl-2-pyridinamine, 6-Amino-3-bromo-2,4-lutidine
5 G
151,00 $
151,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
151,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H9BrN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
151,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
144-148 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
Cc1cc(N)nc(C)c1Br
InChI
1S/C7H9BrN2/c1-4-3-6(9)10-5(2)7(4)8/h3H,1-2H3,(H2,9,10)
Clé InChI
BFRMYMFNSHASRJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves