Documents
634026
Sigma-Aldrich
Nickel-62Ni
95 atom % (62Ni)
Synonyme(s) :
Nickel-62
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
62Ni
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
61.93
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141729
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
95 atom % (62Ni)
Forme
solid
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[62Ni]
InChI
1S/Ni/i1+3
Clé InChI
PXHVJJICTQNCMI-AKLPVKDBSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges