Principaux documents
633747
Sigma-Aldrich
5-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H8N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Pf
278 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cn[nH]c1-c2ccccc2
InChI
1S/C10H8N2O2/c13-10(14)8-6-11-12-9(8)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,11,12)(H,13,14)
Clé InChI
LGTJKUYVFSBOMC-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable