Principaux documents
632155
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-pyridinecarboxaldehyde
97%
Synonyme(s) :
Chloro-2-formyl-3-pyridine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H4ClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
50-54 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
chloro
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1cccnc1Cl
InChI
1S/C6H4ClNO/c7-6-5(4-9)2-1-3-8-6/h1-4H
Clé InChI
KHPAGGHFIDLUMB-UHFFFAOYSA-N
Application
Starting material for the preparation of 5-azaindoles by the Hemetsberger-Knittel reaction involving the thermal decomposition of alkenyl azides.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Synthesis, 2751-2751 (2005)