Principaux documents
150339
Sigma-Aldrich
2-Chloropyridine-3-carboxylic acid
99%
Synonyme(s) :
2-Chloronicotinic acid
10 G
53,60 $
50 G
137,00 $
53,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
53,60 $
50 G
137,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H4ClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.55
Beilstein:
119023
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
53,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
powder
Pf
176-178 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
chloro
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cccnc1Cl
InChI
1S/C6H4ClNO2/c7-5-4(6(9)10)2-1-3-8-5/h1-3H,(H,9,10)
Clé InChI
IBRSSZOHCGUTHI-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Chloropyridine-3-carboxylic acid was used in the preparation of 2-pyridyl 2-chloropyridine-3-carboxylate[1].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
An Efficient Synthesis of Heterocyclic Analogues of Thioflavones from Haloheteroaromatic Acids.
Bull. Korean Chem. Soc., 33(4), 1375-1378 (2012)