Principaux documents
632074
Sigma-Aldrich
3-Cyclopentyl-1-propyne
97%
1 G
108,00 $
5 G
386,00 $
108,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
108,00 $
5 G
386,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
108,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4490 (lit.)
pb
132-134 °C (lit.)
Densité
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C#CCC1CCCC1
InChI
1S/C8H12/c1-2-5-8-6-3-4-7-8/h1,8H,3-7H2
Clé InChI
VBTCAHMANZTRMG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
69.8 °F
Point d'éclair (°C)
21 °C