Documents
631949
Sigma-Aldrich
Methyl 4-hydroxy-3-iodobenzoate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H7IO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
155-159 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1ccc(O)c(I)c1
InChI
1S/C8H7IO3/c1-12-8(11)5-2-3-7(10)6(9)4-5/h2-4,10H,1H3
Clé InChI
PXNOLLHARLSLHY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Ryan F Yoshimura et al.
Neuropharmacology, 126, 38-47 (2017-08-27)
Autism spectrum disorder (ASD) is associated with two core symptoms (social communication deficits and stereotyped repetitive behaviors) in addition to a number of comorbidities. There are no FDA-approved drugs for the core symptoms and the changes that underlie these behaviors