Principaux documents
630748
Sigma-Aldrich
7,8-Dihydroxy-4-methylcoumarin
97%
Synonyme(s) :
4-Methyldaphnetin
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H8O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
242-246 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1=CC(=O)Oc2c(O)c(O)ccc12
InChI
1S/C10H8O4/c1-5-4-8(12)14-10-6(5)2-3-7(11)9(10)13/h2-4,11,13H,1H3
Clé InChI
NWQBYMPNIJXFNQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Can be used as a fluorescent sensor to monitor the consumption of a boronic acid in a Suzuki cross-coupling reaction. Fluorescence is easily detectable to the naked eye using a standard hand-held long-wave UV lamp (365 nm).
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Timothy E Barder et al.
Organic letters, 9(1), 137-139 (2006-12-29)
[reaction: see text] Although boronic acids are widely used in metal-catalyzed reactions, it is difficult to assay their consumption. As such, we developed a reversible fluorescent sensor that is activated upon binding a boronic acid. The sensor can be used