Principaux documents
630691
Sigma-Aldrich
6-Chlorothiochroman-4-one
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H7ClOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.67
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
67-71 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1ccc2SCCC(=O)c2c1
InChI
1S/C9H7ClOS/c10-6-1-2-9-7(5-6)8(11)3-4-12-9/h1-2,5H,3-4H2
Clé InChI
OKHUUKHZUNKSQA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves