Principaux documents
630659
Sigma-Aldrich
Allyl phenyl carbonate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H10O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4990 (lit.)
pb
67-70 °C/0.3 mmHg (lit.)
Densité
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carbonate
phenoxy
Chaîne SMILES 
C=CCOC(=O)Oc1ccccc1
InChI
1S/C10H10O3/c1-2-8-12-10(11)13-9-6-4-3-5-7-9/h2-7H,1,8H2
Clé InChI
ORUWSEKEVGOAQR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Allyl phenyl carbonate can be obtained via by reacting phenyl chloroformate and allyl alcohol in presence of pyridine.[1]
Application
Allyl phenyl carbonate can react with (2-alkynyl)phenylisocyanate, catalyzed P(0)/Cu(I) system to give the corresponding indole.[2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
?Selective synthesis of carbamate protected polyamines using alkyl phenyl carbonates"
Pittelkow M, et al.
Synthesis, 2002(15), 2195- 2202 (2002)
"A New Pd0?CuI Bimetallic Catalyst for the Synthesis of Indoles from Isocyanates and Allyl Carbonates"
Kamijo S and Yamamoto Y
Angewandte Chemie (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 114(17), 3364-3367 (2002)