Principaux documents
630217
Sigma-Aldrich
Poly(fluorescein isothiocyanate allylamine hydrochloride)
Poly(allylamine hydrochloride) : Fluorescein isothiocyanate 50:1
250 MG
728,00 $
728,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
728,00 $
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
728,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Solubilité
H2O: soluble
λmax
494 nm
Description générale
Poly(allylamine hydrochloride) : Fluorescein isothiocyanate 50:1
Autres remarques
Compound was made using Poly(allylamine hydrochloride), polymer base Mw ca. 15,000
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable