Principaux documents
61735
Sigma-Aldrich
(±)-Lavandulol
technical, ≥90% (GC)
Synonyme(s) :
(±)-2-Isopropenyl-5-methyl-4-hexen-1-ol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H18O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.25
Beilstein:
1722733
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
technical
Essai
≥90% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.470
Densité
0.878 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C\C(C)=C/CC(CO)C(C)=C
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
208.4 °F
Point d'éclair (°C)
98 °C