Principaux documents
617245
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-fluorobenzene-d4
98 atom % D, 98% (CP)
Synonyme(s) :
4-Bromofluorobenzene-d4
About This Item
Formule linéaire :
BrC6D4F
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
98% (CP)
pb
150 °C (lit.)
Pf
-16 °C (lit.)
Densité
1.629 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c(Br)c([2H])c([2H])c1F
InChI
1S/C6H4BrF/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
Clé InChI
AITNMTXHTIIIBB-RHQRLBAQSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
140.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
60 °C - closed cup