Documents
617148
Sigma-Aldrich
Propadiene-d4
98 atom % D
Synonyme(s) :
1,1,3,3-Tetradeuteriopropa-1,2-diene, Allene-d4
About This Item
Formule linéaire :
D2C=C=CD2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
44.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352003
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])=C=C([2H])[2H]
InChI
1S/C3H4/c1-3-2/h1-2H2/i1D2,2D2
Clé InChI
IYABWNGZIDDRAK-LNLMKGTHSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameGas cylinder
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable