616257
DL-Leucine-2,3,3-d3
98 atom % D
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Forme
solid
Pf
293-296 °C (subl.) (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])(C(C)C)C([2H])(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/i3D2,5D
Clé InChI
ROHFNLRQFUQHCH-MSYDVTBWSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable