Documents
616087
Sigma-Aldrich
Fmoc-Val-OH-d8
98 atom % D
Synonyme(s) :
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-valine-2,3,4,4,4,5,5,5-d8, L-Valine-d8, N-Fmoc derivative
About This Item
Formule linéaire :
(CD3)2CDCD(NH-Fmoc)COOH
Poids moléculaire :
347.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
99% (CP)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D -17°, c = 1 in DMF
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
143-145 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Changement de masse
M+8
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[C@]([2H])(NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C20H21NO4/c1-12(2)18(19(22)23)21-20(24)25-11-17-15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)17/h3-10,12,17-18H,11H2,1-2H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1/i1D3,2D3,12D,18D
Clé InChI
UGNIYGNGCNXHTR-CHKHYCMRSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable