Principaux documents
485772
Sigma-Aldrich
Fmoc-Gly-OH-2,2-d2
98 atom % D
Synonyme(s) :
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-glycine-2,2-d2, Glycine-2,2-d2, N-Fmoc
1 G
1 400,00 $
1 400,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 G
1 400,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(HN-Fmoc)CD2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
1 400,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % D
Forme
solid
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
174-175 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Changement de masse
M+2
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C17H15NO4/c19-16(20)9-18-17(21)22-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15H,9-10H2,(H,18,21)(H,19,20)/i9D2
Clé InChI
NDKDFTQNXLHCGO-KNXIQCGSSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable