Principaux documents
615595
Sigma-Aldrich
Maleic acid-2,3-d2
98 atom % D
Synonyme(s) :
2-Butenedioic-2,3-d2 acid
5 G
1 270,00 $
1 270,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
5 G
1 270,00 $
About This Item
Formule linéaire :
HO2CCD=CDCO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
1 270,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % D
Forme
solid
Pf
137-140 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[2H]\C(=C(/[2H])C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-/i1D,2D
Clé InChI
VZCYOOQTPOCHFL-PBKRRWIGSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable