Principaux documents
615374
Sigma-Aldrich
Diphenyl sulfide-d10
99 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
(C6D5)2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % D
pb
296 °C (lit.)
Pf
-40 °C (lit.)
Changement de masse
M+10
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c([2H])c(Sc2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C12H10S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
Clé InChI
LTYMSROWYAPPGB-LHNTUAQVSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup