614289
Diethyl-1,1,1′,1′-d4-stilbestrol-3,3′,5,5′-d4 (mixture of E- and Z- forms)
98 atom % D
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Forme
solid
Pf
169-172 °C (lit.)
Changement de masse
M+8
Chaîne SMILES
[2H]c1cc(O)cc([2H])c1\C(=C(\c2c([2H])cc(O)cc2[2H])C([2H])([2H])C)C([2H])([2H])C
InChI
1S/C18H20O2/c1-3-17(13-5-9-15(19)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(20)12-8-14/h5-12,19-20H,3-4H2,1-2H3/b18-17+/i3D2,4D2,5D,6D,7D,8D
Clé InChI
RGLYKWWBQGJZGM-AYAXEXGHSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable