Principaux documents
612855
Supelco
Gadolinium(III) chloride solution
NMR reference standard, 0.1% in D2O (99.9 atom %), DSS 0.1 %, water 20 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
About This Item
Formule linéaire :
GdCl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.61
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142201
ID de substance PubChem :
Qualité
NMR reference standard
Composition
DSS, 0.1%
water, 20%
Concentration
0.1% in D2O (99.9 atom %)
Technique(s)
NMR: suitable
Taille du tube de RMN
5 mm × 8 in.
Format
single component solution
Chaîne SMILES 
Cl[Gd](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Gd/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
MEANOSLIBWSCIT-UHFFFAOYSA-K
Qualité
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable