Principaux documents
609935
Sigma-Aldrich
Aluminum oxide-18O3
95 atom % 18O, 98% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Al218O3
Poids moléculaire :
107.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
95 atom % 18O
Essai
98% (CP)
Forme
solid
Pf
2040 °C (lit.)
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[18O]=[Al][18O][Al]=[18O]
InChI
1S/2Al.3O/i;;3*1+2
Clé InChI
TWNQGVIAIRXVLR-GXHKVCSBSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable