Principaux documents
608920
Sigma-Aldrich
Dicyanodiamide-15N4
98 atom % 15N
About This Item
Formule linéaire :
15NH2C(=15NH)15NHC15N
Poids moléculaire :
88.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Forme
solid
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[15NH2]C(=[15NH])[15NH]C#[15N]
InChI
1S/C2H4N4/c3-1-6-2(4)5/h(H4,4,5,6)/i3+1,4+1,5+1,6+1
Clé InChI
QGBSISYHAICWAH-PQVJJBODSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable