Documents
608483
Sigma-Aldrich
Sodium pyruvate-3-13C, 3,3,3-d3
50-60 atom % D, 99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Pyruvic acid-3-13C,d3 sodium salt
About This Item
Formule linéaire :
13CD3COCO2Na
Poids moléculaire :
114.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
50-60 atom % D
Niveau de qualité
Forme
solid
Poids mol.
112.54 by atom % calculation (at 50 atom % D)
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
>300 °C (lit.)
Changement de masse
M+4
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[2H][13C]([2H])([2H])C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1+1D3;
Clé InChI
DAEPDZWVDSPTHF-SPZGMPHYSA-M
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.