606758
Formaldehyde-12C solution
20% in H2O, 99.9 atom % 12C
Synonyme(s) :
Formalin-12C solution
About This Item
Produits recommandés
Description
99.9 atom % 12C
Pureté isotopique
99.9 atom % 12C
Concentration
20% in H2O
20% in H2O
Changement de masse
depleted
Chaîne SMILES
[12CH2]=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2/i1+0
Clé InChI
WSFSSNUMVMOOMR-IGMARMGPSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable