Principaux documents
606235
Sigma-Aldrich
Potassium bicarbonate-13C
98 atom % 13C
Synonyme(s) :
Potassium hydrogen carbonate-13C
About This Item
Formule linéaire :
KH13CO3
Poids moléculaire :
101.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51113400
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % 13C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[K+].O[13C]([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.K/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1/i1+1;
Clé InChI
TYJJADVDDVDEDZ-YTBWXGASSA-M
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable