Documents
604089
Sigma-Aldrich
Chloroacetyl chloride-13C2
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
Cl13CH213COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.93
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
99% (CP)
Point d'ébullition
105-106 °C (lit.)
Pf
-22 °C (lit.)
Densité
1.443 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
Cl[13CH2][13C](Cl)=O
InChI
1S/C2H2Cl2O/c3-1-2(4)5/h1H2/i1+1,2+1
Clé InChI
VGCXGMAHQTYDJK-ZDOIIHCHSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1
Organes cibles
Lungs
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100 °C - closed cup