Documents
604046
Sigma-Aldrich
Butyl acrylate-1-13C
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains 10-50 ppm methyl ethyl hydroquinone as stabilizer
About This Item
Formule linéaire :
CH2=CH13CO2(CH2)3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Pureté
≥99% (CP)
Contient
10-50 ppm methyl ethyl hydroquinone as stabilizer
Point d'ébullition
145 °C (lit.)
Densité
0.901 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCCO[13C](=O)C=C
InChI
1S/C7H12O2/c1-3-5-6-9-7(8)4-2/h4H,2-3,5-6H2,1H3/i7+1
Clé InChI
CQEYYJKEWSMYFG-CDYZYAPPSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
96.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
36 °C - closed cup