Documents
603902
Sigma-Aldrich
Succinic anhydride-1,4-13C2
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Synonyme(s) :
Dihydro furandione-2,5-13C2
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C2C2H4O3
Poids moléculaire :
102.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Pureté
≥99% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
protein expression: suitable
Point d'ébullition
261 °C
Pf
118-120 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
O=[13C]1CC[13C](=O)O1
InChI
1S/C4H4O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H2/i3+1,4+1
Clé InChI
RINCXYDBBGOEEQ-CQDYUVAPSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable