601411
Lithium-6Li fluoride
95 atom % 6Li, 99% (CP)
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
95 atom % 6Li
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Forme
solid
Pf
842 °C
Changement de masse
M-1
Chaîne SMILES
[6Li+].[F-]
InChI
1S/FH.Li/h1H;/q;+1/p-1/i;1-1
Clé InChI
PQXKHYXIUOZZFA-HCMAANCNSA-M
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Lact. - Repr. 2
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable