Principaux documents
597864
Sigma-Aldrich
Dichlorophenylsilane
≥98%
Synonyme(s) :
Phenyldichlorosilane
About This Item
Formule linéaire :
Cl2SiHC6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.10
Beilstein:
2433865
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.525 (lit.)
pb
65-66 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H][Si](Cl)(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C6H6Cl2Si/c7-9(8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,9H
Clé InChI
VIRVTHOOZABTPR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
118.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
48 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1