Principaux documents
596981
Sigma-Aldrich
Ethyl 1-amino-1-cyclobutanecarboxylate monohydrochloride
97%
About This Item
Formule linéaire :
C2H5O2CC4H6NH2·HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Chaîne SMILES 
Cl[H].CCOC(=O)C1(N)CCC1
InChI
1S/C7H13NO2.ClH/c1-2-10-6(9)7(8)4-3-5-7;/h2-5,8H2,1H3;1H
Clé InChI
YGAYWFFKRVMVBL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves