Principaux documents
596655
Sigma-Aldrich
Deuterium iodide
98 atom % D
Synonyme(s) :
Hydrogen-d iodide
About This Item
Formule linéaire :
DI
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.92
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352003
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % D
Forme
gas
pb
−35.1 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
I[2H]
InChI
1S/HI/h1H/i/hD
Clé InChI
XMBWDFGMSWQBCA-DYCDLGHISA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable