Principaux documents
596043
Sigma-Aldrich
Cyclopentyltriethoxysilane
98%
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5O)3SiC5H9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.4240 (lit.)
Point d'ébullition
218-219 °C (lit.)
Densité
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCO[Si](OCC)(OCC)C1CCCC1
InChI
1S/C11H24O3Si/c1-4-12-15(13-5-2,14-6-3)11-9-7-8-10-11/h11H,4-10H2,1-3H3
Clé InChI
MGGAITMRMJXXMT-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup