Principaux documents
595322
Sigma-Aldrich
Hexaphenylditin(IV)
97%
Synonyme(s) :
Hexaphenyldistannane
About This Item
Formule linéaire :
[(C6H5)3Sn]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
700.04
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: tin
Pf
233-237 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
c1ccc(cc1)[Sn](c2ccccc2)(c3ccccc3)[Sn](c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/6C6H5.2Sn/c6*1-2-4-6-5-3-1;;/h6*1-5H;;
Clé InChI
UAPQJVJCJITJET-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable