Documents
595136
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-methylpyridine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H6FN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
111.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4730 (lit.)
Point d'ébullition
158-159 °C (lit.)
Densité
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(F)nc1
InChI
1S/C6H6FN/c1-5-2-3-6(7)8-4-5/h2-4H,1H3
Clé InChI
AOSOZARHUJMBLZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
118.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
48.3 °C - closed cup