Principaux documents
518913
Sigma-Aldrich
Titanium carbonitride
powder, ≤5 μm, 99.8% trace metals basis
250 G
308,00 $
308,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
308,00 $
About This Item
Formule linéaire :
Ti2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
121.75
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
Nomenclature NACRES :
NA.23
308,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99.8% trace metals basis
Forme
powder
Taille des particules
≤5 μm
Pf
>350 °C (lit.)
Densité
5.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Ti][Ti]C#N
InChI
1S/CN.2Ti/c1-2;;
Clé InChI
GMHFHWHEKOWDDD-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable