594806
Butylboronic acid N,N,N′,N′-tetramethyl-D-tartaric acid diamide ester
97%
Synonyme(s) :
(4S,5S)-2-Butyl-N,N,N′N′-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-4,5-dicarboxamide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Activité optique
[α]20/D +106°, c = 1% in chloroform
Indice de réfraction
n20/D 1.4780 (lit.)
Point d'ébullition
305-306 °C (lit.)
Densité
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCB1O[C@@H]([C@H](O1)C(=O)N(C)C)C(=O)N(C)C
InChI
1S/C12H23BN2O4/c1-6-7-8-13-18-9(11(16)14(2)3)10(19-13)12(17)15(4)5/h9-10H,6-8H2,1-5H3/t9-,10-/m0/s1
Clé InChI
AFQWQRBBIZKYTE-UWVGGRQHSA-N
Catégories apparentées
Application
- Enantioenriched spiropentanes via zinc catalyzed cyclopropanation of corresponding hydroxymethylallenes.
- 1,2,3-trisubstituted cyclopropane derivatives by asymmetric cyclopropanation of allylic alcohols in the presence of zinc reagents.
- Glycolipids plakosides A, B, and their derivatives by Sharpless asymmetric dihydroxylation and cyclopropanation reaction.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup