Principaux documents
594733
Sigma-Aldrich
Hafnium nitride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
HfN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.50
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Chaîne SMILES 
N#[Hf]