Key Documents
594288
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-propoxyphenylboronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H12BFO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pf
82-87 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCOc1ccc(F)c(c1)B(O)O
InChI
1S/C9H12BFO3/c1-2-5-14-7-3-4-9(11)8(6-7)10(12)13/h3-4,6,12-13H,2,5H2,1H3
Clé InChI
ZFTDUFUEQNIBCF-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable