Principaux documents
594202
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-chloro-3-nitropyridine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H4ClN3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Pf
193-197 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1ncc(Cl)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H4ClN3O2/c6-3-1-4(9(10)11)5(7)8-2-3/h1-2H,(H2,7,8)
Clé InChI
GILTXHIJUUIMPI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable