Documents
593788
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2,4-dimethoxybenzoic acid
97%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H2(OCH3)2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
198-202 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cc(OC)c(cc1Br)C(O)=O
InChI
1S/C9H9BrO4/c1-13-7-4-8(14-2)6(10)3-5(7)9(11)12/h3-4H,1-2H3,(H,11,12)
Clé InChI
WOPJFSQYDOHZMK-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable